446424
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol
97%
Sinônimo(s):
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylmethanol, 4-Hydroxymethyl-2,6-di-tert-butylphenol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
139-141 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1cc(CO)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O2/c1-14(2,3)11-7-10(9-16)8-12(13(11)17)15(4,5)6/h7-8,16-17H,9H2,1-6H3
chave InChI
HNURKXXMYARGAY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 2,6-di-tert-butyl-4-(dodecylselanylmethyl)phenol and bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) selenide by reacting with dodecaneselenolate and sodium selenide.
- Monomeric antioxidant by reacting with imidazole and N-[4-(chlorocarbonyl)phenyl]maleimide.
- Sulfur-containing butylated hydroxytoluene derivatives by reacting with aryl/alky dithiols.
- 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde by oxidation reaction using stabilized IBX.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3