Documentos Principais
277606
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium chlorochromate
98%
Sinônimo(s):
TBACC
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2CH2)4N(ClCrO3)
Número CAS:
Peso molecular:
377.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
181-185 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][Cr](Cl)(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.ClH.Cr.3O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;/h5-16H2,1-4H3;1H;;;;/q+1;;+1;;;-1/p-1
chave InChI
BRRDJFRNQNZSFH-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)