Documentos Principais
276189
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl trimethylsiloxyacetate
99%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3SiOCH2CO2Si(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
220.41
Beilstein:
2045011
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.411 (lit.)
densidade
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)OCC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H20O3Si2/c1-12(2,3)10-7-8(9)11-13(4,5)6/h7H2,1-6H3
chave InChI
MAEQOWMWOCEXKP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Trimethylsilyl trimethylsiloxyacetate has been used in the synthesis of zirconium(IV) carboxylato complexes [LOEtZr(OCOCH2OH)(O2CCH2O)]2[1].
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and structures of zirconium (IV) hydrogensulfato and carboxylato complexes with Klaui's oxygen tripodal ligand.
Yi X-Y, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 694(26), 4256-4260 (2009)