Documentos
274100
Sigma-Aldrich
cis,cis-1,3-Cyclooctadiene
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12
Número CAS:
Peso molecular:
108.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.493 (lit.)
pb
55 °C/34 mmHg (lit.)
pf
−53-−51 °C (lit.)
densidade
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC=CC=CC1
InChI
1S/C8H12/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-4H,5-8H2/b3-1-,4-2-
chave InChI
RRKODOZNUZCUBN-CCAGOZQPSA-N
Descrição geral
The photosensitized cyclization of cis,cis-1,3-cyclooctadiene to bicyclo[4.2.0]oct-7-ene was studied. It proceeded by first isomerization of the diene to its cis, trans isomer followed by cyclization.
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
24 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Photosensitized isomerization of 1, 3-cyclooctadienes and conversion to bicyclo [4.2. 0] oct-7-ene.
Journal of the American Chemical Society, 89(1), 112-114 (1967)