Documentos
273341
Sigma-Aldrich
trans-2,3,4,5,6-Pentafluoro-β-nitrostyrene
96%
About This Item
Fórmula linear:
C6F5CH=CHNO2
Número CAS:
Peso molecular:
239.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.525 (lit.)
pb
204 °C (lit.)
pf
19 °C (lit.)
densidade
1.591 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H2F5NO2/c9-4-3(1-2-14(15)16)5(10)7(12)8(13)6(4)11/h1-2H/b2-1+
chave InChI
LBBACRWAXVCTNR-OWOJBTEDSA-N
Aplicação
trans-2,3,4,5,6-Pentafluoro-β-nitrostyrene may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter