Documentos Principais
273155
Sigma-Aldrich
Acetone azine
98%
Sinônimo(s):
1,1,4,4-Tetramethyl-2,3-diazabuta-1,3-diene, 2-Propanone 2-(1-methylethylidene)hydrazone, Acetazine, Acetone ketazine, Dimethyl ketazine
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.091,00
R$ 1.091,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.091,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C=NN=C(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
112.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.02
R$ 1.091,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
p.e.
133 °C/763 mmHg (lit.)
pf
−125 °C (lit.)
densidade
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=N/N=C(/C)C
InChI
1S/C6H12N2/c1-5(2)7-8-6(3)4/h1-4H3
chave InChI
PFLUPZGCTVGDLV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
31 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Reactions of methyl-substituted titanocene?bis(trimethylsilyl)acetylene complexes with acetone azine: crystal structures of (η5:η1-C5HMe3CH2CMe2NH)2Ti and (C5Me5)2Ti(NCMe2)
Rep M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 597(1), 146-156 (2000)