Documentos Principais
271926
Sigma-Aldrich
L-2-Aminoadipic acid
98%
Sinônimo(s):
(S)-2-Aminohexanedioic acid, L-Homoglutamic acid, Aad
About This Item
Fórmula linear:
HO2C(CH2)3CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
161.16
Beilstein:
1724348
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]25/D +22°, c = 2 in 5 M HCl
pf
203-205 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m0/s1
chave InChI
OYIFNHCXNCRBQI-BYPYZUCNSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)