Documentos Principais
271403
Sigma-Aldrich
Bis(tributylstannyl)acetylene
95%
Sinônimo(s):
1,1′-(1,2-Ethynediyl)bis[1,1,1-tributylstannane], Bis(tri-n-butylstannyl)acetylene, Bis(tributylstannyl)ethyne, Bis(tributyltin)acetylene, Ethynylenebis[tributyltin]
Selecione um tamanho
5 G
R$ 2.023,00
R$ 2.023,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 2.023,00
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)3]3SnC≡CSn[(CH2)3CH3]3
Número CAS:
Peso molecular:
604.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.023,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.493 (lit.)
densidade
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#C[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/6C4H9.C2.2Sn/c6*1-3-4-2;1-2;;/h6*1,3-4H2,2H3;;;
chave InChI
CAUONNQGFXOEMY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)