Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
p.e.
180 °C (lit.)
densidade
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)C1CCCC1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
chave InChI
CJSZWOGCKKDSJG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?