Documentos Principais
259497
Sigma-Aldrich
1-Nitrohexane
98%
Sinônimo(s):
1-Nitrohexane
Selecione um tamanho
1 G
R$ 591,00
5 G
R$ 1.185,00
R$ 591,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 591,00
5 G
R$ 1.185,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5NO2
Número CAS:
Peso molecular:
131.17
Beilstein:
1749466
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 591,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.423 (lit.)
p.e.
91-92 °C/24 mmHg (lit.)
densidade
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
nitro
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3
chave InChI
FEYJIFXFOHFGCC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The electroreduction of 1-nitrohexane in the absence and presence of n-octanol and n-decanol has been studied[1].
Aplicação
1-Nitrohexane has been used in preparation of silyl nitronates[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Silyl nitronates: improved nitro-aldol reactions and reductive routes to 2-aminoalcohols.
Colvin EW and Seebach D.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 16, 689-691 (1978)
Anomalous Influence of Adsorbed Higher Aliphatic Alcohols on Electroreduction of Nitromethane and 1-Nitrohexane on Mercury Electrodes.
Gromulska A, et al.
Electroanalysis, 11(9), 595-600 (1999)
Artigos
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.