269522
N-(4-Ethoxybenzylidene)-4-butylaniline
98%
Sinônimo(s):
4-Butyl-N-(4-ethoxybenzylidene)aniline, EBBA
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid crystal
pf
38-44 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCc1ccc(cc1)\N=C\c2ccc(OCC)cc2
InChI
1S/C19H23NO/c1-3-5-6-16-7-11-18(12-8-16)20-15-17-9-13-19(14-10-17)21-4-2/h7-15H,3-6H2,1-2H3/b20-15+
chave InChI
DBOAVDSSZWDGTH-HMMYKYKNSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup