264660
3-Bromo-4-methylbenzoic acid
technical grade, 85%
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
85%
forma
solid
pf
200-202 °C (lit.)
200-204 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1Br)C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
ZFJOMUKPDWNRFI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- biphenyl amides
- 2-benzazepine-4-acetic acid derivative, as an analog of the potent, nonpeptide GPIIb/IIIa antagonist
- O-spiro C-aryl glucosides
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves