Ensaio
96%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.481 (lit.)
densidade
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc(F)c1CC#N
InChI
1S/C8H5F2N/c9-7-2-1-3-8(10)6(7)4-5-11/h1-3H,4H2
chave InChI
GVAYBGQTAADLJS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
127.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
53 °C - closed cup