Key Documents
262420
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxybenzoyl chloride
80%, technical grade
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C6H3COCl
Número CAS:
Peso molecular:
200.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Ensaio
80%
pf
64-66 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(OC)c1C(Cl)=O
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-12-6-4-3-5-7(13-2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
chave InChI
NDXRPDJVAUCBOH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,6-Dimethoxybenzoyl chloride has been used in the preparation of:
  • 2,6-dimethoxyphenylpenicillin
  • didechloro-OO-dimethylpyoluteorin
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
506. The structure of pyoluteorin.
Birch AJ, et al.
Journal of the Chemical Society, 2641-2644 (1964)
274. Derivatives of 6-aminopenicillanic acid. Part III. 2, 6-Dialkoxybenzoyl derivatives.
Doyle FP, et al.
Journal of the Chemical Society, 1453-1458 (1962)