280143
2-Amino-α-(methoxyimino)-4-thiazoleacetic acid, predominantly syn
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
192 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CO\N=C(\C(O)=O)c1csc(N)n1
InChI
1S/C6H7N3O3S/c1-12-9-4(5(10)11)3-2-13-6(7)8-3/h2H,1H3,(H2,7,8)(H,10,11)/b9-4+
chave InChI
NLARCUDOUOQRPB-RUDMXATFSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3