26235
2-(3-Chloropropyl)-1,3-dioxolane
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
4-Chlorobutyraldehyde ethylene acetal
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.453
p.e.
93-94 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.142 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ether
cadeia de caracteres SMILES
ClCCCC1OCCO1
InChI
1S/C6H11ClO2/c7-3-1-2-6-8-4-5-9-6/h6H,1-5H2
chave InChI
ZBPUNVFDQXYNDY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?