24045
2-(4-Chlorobutyl)-1,3-dioxolane
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
5-Chloro-n-valeraldehyde ethylene acetal
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.457
p.e.
56-58 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.109 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ether
cadeia de caracteres SMILES
ClCCCCC1OCCO1
InChI
1S/C7H13ClO2/c8-4-2-1-3-7-9-5-6-10-7/h7H,1-6H2
chave InChI
GFTDGDAKGDUYGO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?