Key Documents
262323
Sigma-Aldrich
Borane 4-methylmorpholine complex
97%
Sinônimo(s):
4-Methylmorpholine-borane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H14BNO
Número CAS:
Peso molecular:
114.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
adequação da reação
reagent type: reductant
pf
42-45 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
[BH3-][O+]1CCN(C)CC1
InChI
1S/C5H14BNO/c1-7-2-4-8(6)5-3-7/h2-5H2,1,6H3
chave InChI
LCJPHDKSLJEBCF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent for:
  • Labeling oligosaccharides for quantitative mass spectrometry
  • Analysis of sugar markers associated with Bacillus anthracis spores after culture
  • Synthesis of sulfated red seaweed galactan derived disaccharide alditol
  • Analysis of sulfated galactans from red algae by reductive hydrolysis and mild methanolysis by HPLC
Reactant for methanolic cleavage
Used in reductive pyrolysis of carrageenan by high performance anion-exchange chromatography
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)