261998
Boron trifluoride methyl sulfide complex
95%
Sinônimo(s):
Dimethyl sulfide-trifluoroborane, Trifluoroborane-methyl sulfide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
liquid
adequação da reação
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
densidade
1.235 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[S+](C)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C2H6BF3S/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
chave InChI
VPECYQXBNOAJIF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
3.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-16 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter