Documentos
CBR01805
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,3,4-thiadiazole
AldrichCPR
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2HClN2S
Peso molecular:
120.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
Clc1nncs1
InChI
1S/C2HClN2S/c3-2-5-4-1-6-2/h1H
chave InChI
UHOKROAAKKMQQX-UHFFFAOYSA-N