Key Documents
257826
Sigma-Aldrich
5-(2-Hydroxyethyl)-3,4-dimethylthiazolium iodide
98%
Sinônimo(s):
3,4-Dimethyl-5-(2-hydroxyethyl)thiazolium iodide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H12INOS
Número CAS:
Peso molecular:
285.15
Beilstein:
3740014
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
82-85 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[I-].Cc1c(CCO)sc[n+]1C
InChI
1S/C7H12NOS.HI/c1-6-7(3-4-9)10-5-8(6)2;/h5,9H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
GDNOYVMHHMSZJV-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)