Documentos Principais
8.22101
Sigma-Aldrich
Morpholinium chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Morpholinium chloride, Morpholine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H10ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
123.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
233-029-4
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
potência
4580 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
174-178 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[N+H2]1CCOCC1
InChI
1S/C4H9NO.ClH/c1-3-6-4-2-5-1;/h5H,1-4H2;1H
chave InChI
JXYZHMPRERWTPM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 174 °C
Melting range (upper value): ≤ 178 °C
Sulfated ash: ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2