Documentos Principais
257451
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluoro-1-octanol
98%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.324,00
R$ 1.324,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.324,00
About This Item
Fórmula linear:
CF3(CF2)6CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
400.08
Beilstein:
1716494
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.324,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
163-165 °C (lit.)
pf
44-47 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F15O/c9-2(10,1-24)3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)23/h24H,1H2
chave InChI
PJDOLCGOTSNFJM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Liver
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)