Documentos Principais
257095
Sigma-Aldrich
Methylmagnesium chloride solution
3.0 M in THF
About This Item
Fórmula linear:
CH3MgCl
Número CAS:
Peso molecular:
74.79
Beilstein:
3587199
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
temperatura de autoignição
609 °F
concentração
3.0 M in THF
densidade
1.013 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[Mg]Cl
InChI
1S/CH3.ClH.Mg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
RQNMYNYHBQQZSP-UHFFFAOYSA-M
Outras notas
Produtos recomendados
Angled septum-inlet adapter Z118206 or straight septum-inlet adapter, 6mm I.D. inlet, Z118141 or straight septum-inlet adapter, 13mm I.D. inlet, Z118192 is recommended.
adaptador de entrada de septo
Nº do produto
Descrição
Preços
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)