Documentos Principais
256951
Sigma-Aldrich
Ethylaluminum sesquichloride solution
25 wt. % in toluene
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)2AlCl·Cl2AlC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
212.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
concentração
25 wt. % in toluene
cadeia de caracteres SMILES
CC[Al](Cl)Cl.CC[Al](Cl)CC
Embalagem
Packaged under nitrogen in Sure/Pac™ metal cylinders
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)