Documentos
25649
Sigma-Aldrich
2,2,5,7,8-Pentamethyl-chromane-6-sulfonyl chloride
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,4-Dihydro-2,2,5,7,8-pentamethyl-2H-1-benzopyran-6-sulfonyl chloride, Pmc-Cl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H19ClO3S
Número CAS:
Peso molecular:
302.82
Beilstein:
4488701
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
forma
powder
pf
77-82 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(C)c(c(C)c2CCC(C)(C)Oc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C14H19ClO3S/c1-8-9(2)13(19(15,16)17)10(3)11-6-7-14(4,5)18-12(8)11/h6-7H2,1-5H3
chave InChI
UXUOVYKDMGFUDU-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Reagent to introduce the acid labile arginine side-chain protection Pmc
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
R. Ramage et al.
Tetrahedron, 47, 6353-6353 (1991)