255637
Iron
flakes, ≥99.99% trace metals basis
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Formulário
flakes
resistividade
9.71 μΩ-cm
diâmetro × espessura
<25 mm × 4-6 mm
p.e.
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
chave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Mechanical alloying is a “brute force” method of affecting alloying and chemical reactions. The mixture of reactant powders and several balls are placed in the milling jar of a high-energy ball mill, for example, a shaker mill or a planetary mill.
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.