Documentos Principais
PHL89549
Fraxetin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
7,8-Dihydroxy-6-methoxycoumarin, Fraxetin
Selecione um tamanho
20 MG
R$ 2.989,00
R$ 2.989,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 MG
R$ 2.989,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8O5
Número CAS:
Peso molecular:
208.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.989,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
230-231 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc2C=CC(=O)Oc2c(O)c1O
InChI
1S/C10H8O5/c1-14-6-4-5-2-3-7(11)15-10(5)9(13)8(6)12/h2-4,12-13H,1H3
chave InChI
HAVWRBANWNTOJX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)