Documentos Principais
254398
Sigma-Aldrich
4-(Trimethylsiloxy)-3-penten-2-one
97%
Sinônimo(s):
Acetylacetone enol trimethylsilyl ether, TMS acac
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3SiOC(CH3)=CHCOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
172.30
Beilstein:
1759078
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
p.e.
66-68 °C/4 mmHg (lit.)
densidade
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)\C=C(/C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16O2Si/c1-7(9)6-8(2)10-11(3,4)5/h6H,1-5H3/b8-6+
chave InChI
FBADCSUQBLLAHW-SOFGYWHQSA-N
Aplicação
4-(Trimethylsiloxy)-3-penten-2-one (trimethylsilyl ether of acetylacetone) has been used in the synthesis of isomers of organosilicon carbofunctional compounds:
  • 4-(3′-triethoxysilylpropylimino)pent-2-en-2-ol[1]
  • 4-(3′-triethoxysilylpropylamino)pent-3-en-2-one[1]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Functionalized silicon-containing imino enols and enamino ketones prepared by hydrolytic condensation.
Semenov VV, et al.
Russian Journal of Applied Chemistry, 80(4), 647-653 (2007)