369144
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
98%
Sinônimo(s):
TFMAA
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
51-52 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(=C)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H3F3O2/c1-2(3(8)9)4(5,6)7/h1H2,(H,8,9)
chave InChI
VLSRKCIBHNJFHA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?