254150
Bismuth(III) nitrate pentahydrate
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Bismuth trinitrate pentahydrate
Selecione um tamanho
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
crystals
adequação da reação
core: bismuth
reagent type: catalyst
p.e.
75-80 °C (lit.)
pf
30 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[N+](O[Bi](O[N+]([O-])=O)O[N+]([O-])=O)[O-].C
InChI
1S/CH4.Bi.3NO3/c;;3*2-1(3)4/h1H4;;;;/q;+3;3*-1
chave InChI
DPLOIMSBRDLLRI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?