252301
8-Bromo-1-octene
97%
Sinônimo(s):
1-Bromo-7-octene, 7-Octen-1-yl bromide, 7-Octenyl bromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.467 (lit.)
densidade
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
BrCCCCCCC=C
InChI
1S/C8H15Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2H,1,3-8H2
chave InChI
SNMOMUYLFLGQQS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
172.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter