Documentos
253774
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4NCS
Número CAS:
Peso molecular:
169.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.6608 (lit.)
pb
260-262 °C (lit.)
densidade
1.299 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccccc1N=C=S
InChI
1S/C7H4ClNS/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-4H
chave InChI
DASSPOJBUMBXLU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup