Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.6843 (lit.)
p.e.
257 °C/770 mmHg (lit.)
densidade
1.591 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
isothiocyanate
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccccc1N=C=S
InChI
1S/C7H4BrNS/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-4H
chave InChI
PAFORXDSYWMYGP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?