Key Documents
251895
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxyphenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C6H3NCO
Número CAS:
Peso molecular:
179.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pb
152-154 °C/26 mmHg (lit.)
pf
40-42 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(OC)c(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-12-7-3-4-9(13-2)8(5-7)10-6-11/h3-5H,1-2H3
chave InChI
XNQBFHMCUNRKPM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)