Documentos Principais
250767
Sigma-Aldrich
Trichloromethyl isocyanate
About This Item
Fórmula linear:
CCl3NCO
Número CAS:
Peso molecular:
160.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.477 (lit.)
p.e.
119-123 °C (lit.)
densidade
1.564 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)(Cl)N=C=O
InChI
1S/C2Cl3NO/c3-2(4,5)6-1-7
chave InChI
OXBFBRZWBIXFGO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in synthesis of:
  • Trisubstituted alkanoates or lactone derivatives
  • Urea and thiourea derivatives of 15-membered azalides for use as antimalarial chemotherapeutics
Trichloromethyl isocyanate has been used in derivatization of carboxy end functional poly(methylmethacrylate) or amino end function polystyrene (polymers).
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Advances in RAFT polymerization: the synthesis of polymers with defined end-groups.
Moad G, et al.
Polymer, 46(19), 8458-8468 (2005)