Documentos Principais
249963
Sigma-Aldrich
Potassium tetranitroplatinate(II)
98%
About This Item
Fórmula linear:
K2Pt(NO2)4
Número CAS:
Peso molecular:
457.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-][N+](=O)[Pt--]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/2K.4NO2.Pt/c;;4*2-1-3;/q2*+1;;;;;-2
chave InChI
IBATUMPEEVPRPS-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)