249483
2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
99%
Sinônimo(s):
α,α,α-Trifluoro-o-toluoyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
pb
84-85 °C/16 mmHg (lit.)
densidade
1.416 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-7(13)5-3-1-2-4-6(5)8(10,11)12/h1-4H
chave InChI
MXIUWSYTQJLIKE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter