Documentos
250279
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
98%
Sinônimo(s):
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4COCl
Número CAS:
Peso molecular:
208.56
Beilstein:
391266
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.477 (lit.)
pb
184-186 °C/750 mmHg (lit.)
densidade
1.383 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-7(13)5-2-1-3-6(4-5)8(10,11)12/h1-4H
chave InChI
RUJYJCANMOTJMO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride has been used in the preparation of intermediates, required for synthesis of C-2 and C-3 substituted pyrazolo[1,5-a]pyrimidines.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Dan M Berger et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(23), 6519-6523 (2009-10-30)
As part of our research effort to discover B-Raf kinase inhibitors, we prepared a series of C-3 substituted N-(3-(pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamides. X-ray crystallography studies revealed that one of the more potent inhibitors (10n) bound to B-Raf kinase without forming a hinge-binding hydrogen