Key Documents
249459
Sigma-Aldrich
4-Propylbenzoyl chloride
95%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2C6H4COCl
Número CAS:
Peso molecular:
182.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.5394 (lit.)
pb
135-136 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCc1ccc(cc1)C(Cl)=O
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)