248509
(S)-(−)-N-(Trifluoroacetyl)pyrrolidine-2-carbonyl chloride solution
0.1 M in methylene chloride
Sinônimo(s):
(S)-(−)-N-(Trifluoroacetyl)prolyl chloride solution, TPC
About This Item
Produtos recomendados
pureza óptica
ee: 95% (GLC)
concentração
0.1 M in methylene chloride
índice de refração
n20/D 1.424
densidade
1.308 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(=O)N1CCC[C@H]1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H7ClF3NO2/c8-5(13)4-2-1-3-12(4)6(14)7(9,10)11/h4H,1-3H2/t4-/m0/s1
chave InChI
NUOYJPPISCCYDH-BYPYZUCNSA-N
Aplicação
- In the chiral separation of psychoactive, cathinone- and amphetamine-related drugs using GC-MS technique.
- In the estimation of cathinone related drug enantiomers in biological samples like urine and plasma using GC-MS technique.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2