Documentos Principais
65363
Supelco
(R)-(−)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
for chiral derivatization, LiChropur, ≥99.0%
Sinônimo(s):
(R)-(−)-MTPA-Cl, Mosher’s acid chloride
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C(OCH3)(CF3)COCl
Número CAS:
Peso molecular:
252.62
Beilstein:
3591563
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio:
≥99.0% (AT)
≥99.0%
grau
for chiral derivatization
Nível de qualidade
linha de produto
ChiraSelect
Ensaio
≥99.0% (AT)
≥99.0%
atividade óptica
[α]20/D −137±2°, c = 6.4% in carbon tetrachloride
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
qualidade
LiChropur
técnica(s)
HPLC: suitable
índice de refração
n20/D 1.469
n20/D 1.47 (lit.)
p.e.
213-214 °C (lit.)
densidade
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@](C(Cl)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8ClF3O2/c1-16-9(8(11)15,10(12,13)14)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/t9-/m0/s1
chave InChI
PAORVUMOXXAMPL-VIFPVBQESA-N
Descrição geral
(R)-(-)-a-Methoxy-a-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride (Mosher′s acid chloride) is generally used as a chiral derivatizing agent. It is easily available in enantiomerically pure form. It can form diastereomers with both alcohols and amines.
Aplicação
It was used for derivatizing D-arabinitol and L-arabinitol samples for high performance thin layer chromatography (HPTLC) analysis for studying resolution of the diastereoisomer.
Ready-to-use reagent for the determination of the enantiomeric purity of alcohols and amines after derivatization; doi:10.1038/nprot.2007.354
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Outras notas
Please note that R(-)-MTPA-Cl is derived from S(-)-MTPA
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Michael North
Principles and Applications of Stereochemistry, 112-112 (1998)
Characterization of GDP-alpha-D-arabinopyranose, the precursor of D-Arap in Leishmania major lipophosphoglycan.
Schneider, Pascal, Malcolm J. McConville, and M. A. Ferguson.
The Journal of Biological Chemistry, 269.28, 18332-18337 (1994)
S. Yamaguchi et al.
Asymmetric Synthesis, 1 (1983)
Michael North
Principles and Applications of Stereochemistry, 112-112 (1998)
J.A. Dale et al.
Journal of the American Chemical Society, 95, 512-512 (1973)