Documentos Principais
247952
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,4-difluorobenzene
98%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3F2
Número CAS:
Peso molecular:
192.99
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.508 (lit.)
p.e.
58-59 °C/20 mmHg (lit.)
pf
−31 °C (lit.)
densidade
1.708 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(F)c(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrF2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H
chave InChI
XCRCSPKQEDMVBO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Lithiation of 2-bromo-1,4-difluorobenzene in the presence of lithium diisopropylamide (LDA) in THF-hexane, butyllithium in diethyl ether-hexane and butyllithium in THF-hexane has been reported[1].
Aplicação
2-Bromo-1,4-difluorobenzene has been used in the preparation of 1,4-difluoroanthraquinone, a precursor to ametantrone[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of fluorine-substituted anthraquinones and aza-anthraquinones.
Khanapure SP, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 68(2), 131-134 (1994)
The lithiation of fluorinated benzenes and its dependence on solvent and temperature.
Coe PL, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 21, 2729-2737 (1995)