Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
234 °C (lit.)
pf
58-60 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)-n2cccc2
InChI
1S/C10H9N/c1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-11/h1-9H
chave InChI
GEZGAZKEOUKLBR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?