Documentos
247286
Sigma-Aldrich
Potassium hexahydroxyantimonate
Sinônimo(s):
Potassium antimonate, Potassium antimonate, hydrated, Potassium pyroantimonate, Potassium pyroantimonate trihydrate
About This Item
Fórmula linear:
KSb(OH)6
Número CAS:
Peso molecular:
262.90
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
pf
240 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].O[Sb-](O)(O)(O)(O)O
substituído por