Documentos Principais
245674
Sigma-Aldrich
(E)-Benzaldehyde oxime
97% (mixture of cis and trans), (Z)-Benzaldehyde oxime ≤6%
Selecione um tamanho
10 G
R$ 383,00
50 G
R$ 1.305,00
R$ 383,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 383,00
50 G
R$ 1.305,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH=NOH
Número CAS:
Peso molecular:
121.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 383,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97% (mixture of cis and trans)
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.591 (lit.)
p.e.
104 °C/6 mmHg (lit.)
pf
34-36 °C (lit.)
solubilidade
methanol: 1 g/10 mL
grupo funcional
amine
oxime
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
O\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c9-8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6,9H/b8-6+
chave InChI
VTWKXBJHBHYJBI-SOFGYWHQSA-N
Descrição geral
The reduction of (E)-benzaldehyde oxime, at various pH, was studied[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
RockPhos Pd G3
Sigma-Aldrich
773905
RockPhos Pd G3
Guaiacol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1136
Guaiacol
cis-Stilbene 96%
Sigma-Aldrich
S4808
cis-Stilbene
Benzaldehyde ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
B1334
Benzaldehyde
On the electrolytic reduction of oximes and semicarbazones in alkaline solution.
Lund H.
Tetrahedron Letters, 9(33), 3651-3654 (1968)
Moa Andresen Bergström et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(8), 2541-2550 (2008-03-29)
Metabolic activation of chemicals (prohaptens) in the skin can cause allergic contact dermatitis. We have explored structure-allergenic activity relationships for seven potential oxime prohaptens using the local lymph node assay and a GSH trapping screen with liver microsomes. The general