Documentos Principais
04050
Sigma-Aldrich
2-Etil-1-hexanol
puriss., ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
Álcool iso-octílico
Selecione um tamanho
250 ML
R$ 336,00
1 L
R$ 514,00
2.5 L
R$ 669,00
R$ 336,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 ML
R$ 336,00
1 L
R$ 514,00
2.5 L
R$ 669,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
130.23
Beilstein:
1719280
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 336,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
densidade de vapor
4.49 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.2 mmHg ( 20 °C)
grau
puriss.
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
550 °F
Lim. expl.
0.88 %, 104 °F
9.7 %, 113 °F
técnica(s)
GC/GC: suitable
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
n20/D 1.431
p.e.
183-186 °C (lit.)
pf
−76 °C (lit.)
densidade
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)CO
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
chave InChI
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • 2-Ethyl-1-hexanol is widely used in the synthesis of bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), a well-known plasticizer.[1][2]
  • It can be used in the ring-opening alcoholysis of epoxidized vegetable ois to prepare bio-lubricants with low pour point.[3]
  • It is employed as an organic solvent for applications such as post-synthetic modification of metal-organic frameworks (MOFs)[4] and esterification reaction of triphenylenes to synthesize liquid crystals.[5]
  • It can also be used as a solvent and in the preparation of nanocrystalline titania thin films by screen printing.[6]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
167.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
75 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Esterification of phthalic anhydride with 1-butanol and 2-ethylhexanol catalyzed by heteropolyacids.
Arabi M, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 200(1-2), 105-110 (2003)
Green approach for the preparation of biodegradable lubricant base stock from epoxidized vegetable oil.
Lathi P S and Mattiasson B
Applied Catalysis. B, Environmental, 69(3-4), 207-212 (2007)
2-Ethyl-1-hexanol based screen-printed titania thin films for dye-sensitized solar cells.
Tsoukleris D S, et al.
Solar Energy, 79(4), 422-430 (2005)
Phthalic acid and derivatives.
Lorz P M, et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2007)
An Efficient Route to Stable Room?Temperature Liquid?Crystalline Triphenylenes.
Bock H, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2006(13), 2889-2893 (2006)