Documentos Principais
245232
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(aminosulfonyl)benzoate
98%
About This Item
Fórmula linear:
H2NSO2C6H4CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
215.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
solid
Ensaio:
98%
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
126-128 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccccc1S(N)(=O)=O
InChI
1S/C8H9NO4S/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)14(9,11)12/h2-5H,1H3,(H2,9,11,12)
chave InChI
VSOOBQALJVLTBH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Aplicação
Methyl 2-(aminosulfonyl)benzoate was used in the preparation of pyrazol-benzenesulfonamides, 2-(1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulfonamides[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Preparation of 2-(1-Phenyl-1H-pyrazol-5-yl) benzenesulfonamides from Polylithiated C (alpha), N-Phenylhydrazones and Methyl 2-(Aminosulfonyl) benzoate.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 42(6), 1095-1095 (2005)
P Serra-Mora et al.
The Science of the total environment, 721, 137732-137732 (2020-03-17)
The degradation kinetics and residual levels of the sulfonylurea herbicide tribenuron-methyl (TBM) in different environmental waters were studied using in tube-solid phase microextraction (IT-SPME) coupled on-line to nano-liquid chromatography (nanoLC) and UV diode array detection (DAD). This approach combines the
Rajae Chahboune et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 29(15), 1370-1380 (2015-07-07)
Sulfonylureas are among the most important class of antidiabetic and herbicides. Solar light excitation and Advanced Oxidation Processes may result in the formation of a wide array of products owing to the relative complex structure. These products, that should be