Documentos
244872
Sigma-Aldrich
Sodium-potassium alloy
Potassium 78 wt. %, Sodium 22 wt. %
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
liquid
Nível de qualidade
composição
Potassium, 78 wt. %
Sodium, 22 wt. %
adequação da reação
reagent type: reductant
cadeia de caracteres SMILES
[Na].[K]
InChI
1S/K.Na
chave InChI
BITYAPCSNKJESK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter