Documentos
240168
Sigma-Aldrich
Isobutyric acid
≥99%
Sinônimo(s):
2-Methylpropionic acid
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
88.11
Beilstein:
635770
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
densidade de vapor
3.04 (vs air)
pressão de vapor
1.5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
824 °F
Lim. expl.
10 %
índice de refração
n20/D 1.393 (lit.)
pb
153-154 °C (lit.)
pf
−47 °C (lit.)
densidade
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
chave InChI
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
substituído por